주요 문서
Z767913
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 8 mL flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.72
material
aluminum
특징
Holds 16 x 8 mL flask
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0025000627
길이 × 너비
79 mm × 79 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
H 135.102 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
특징 및 장점
  • Holds 16 x 8 mL flasks
  • Hole diameter: 17.5 mm
  • Hole depth: 23.5 mm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)