제조업체/상표
IKA 4238100
파라미터
0/30-1300 rpm speed
너비 × 높이 × 깊이
86 mm × 248 mm × 208 mm
샤프트 직경 × 길이
16 mm × 220 mm
교반기 용량
100 L
출력
136 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Powerful laboratory stirrer for highly viscous applications and intensive mixing for quantities up to 100 L (H2O). It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of 0/30 – 1300 rpm. Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions. Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.