주요 문서
Z743296
Julabo® adaptors
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
동의어(들):
barbed adaptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1
제조업체/상표
Julabo 8970473
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Julabo® circulators with M16x1 female fittings, twin distributing adapter with M16x1 female to 2 x M16x1 male. Pack of 1.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)