주요 문서
Z743254
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
metal (insulated with connector M16x1)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930223
파라미터
50 °C (200 °C)
길이
3 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)