주요 문서
Z743084
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
F33-HL, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P), volume 16 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
제조업체/상표
F33-HL
Julabo 9312633
파라미터
-30 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
냉각 용량
0.5 kw (at 20 °C)
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
23 cm × 14 cm × 20 cm
용량
16 L
용적
16 L
16000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)