주요 문서
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.51
특징
1/3 Size
제조업체/상표
Polarware 30322
용량
2.5 L
크기
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)