주요 문서
Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
특징
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Extech Instruments 42275
파라미터
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
크기
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
중량
9 oz254
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compact, powerful and easy-to-use dataloggers record up to 16,000 readings. Multiple Dataloggers can be programmed and data downloaded from one single docking station. USB cable and software included to easily download collected data to your PC for further analysis.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)