주요 문서
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
material
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
무균
non-sterile
특징
3 kDa
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Millipore UFC200324
튜브 크기
~2 mL
작업 용적
2 mL
공극 크기
3 kDa MWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)