material
borosilicate glass
설명
GF/A grade: fast, high loading
특징
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
제조업체/상표
Whatman 1820900086
Whatman Article No. 28418339 (US reference)
포장
pkg of
두께
0.26 mm
공극 크기
1.6 μm
적합성
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grade GF/A: 1.6 μm
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.