크기
10
특징
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
제조업체/상표
KCL 761-10
포장
pkg of Packaged in boxes of 10 pairs and cases of 10 boxes
길이 × thickness
360-400 mm × 0.07 mm , +/- 0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Levochem is made of ethylene-vinyl-alcohol (EVOH) and polyethylene welded 3-layer sandwich system. It offers high resistance against a variety of hazardous substance groups and can be worn on its own or under another glove.
- Very good protection against variety of hazardous substance groups
- Can be worn under gloves
- Excellent for use in emergency spill applications
- Ambidextrous
- CE compliant
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.