제조업체/상표
DURAN® 1168430
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DG safety waste caps are ideal for safely collecting and storing liquid laboratory waste. With a choice of different connections and activated carbon filters, they increase safety for laboratory technicians.
- Drip-free collection of used or contaminated media
- Charcoal filters prevent harmful gas emissions
For use with Z674451
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.