설명
UL listed; 115V version
특징
CE compliant 230V version
CSA approved 115V version
제조업체/상표
Troemner 980539
재고 정보
not available in EU
파라미터
1-30 rpm speed
5 ABOVE AMBIENT-65 °C temp. range
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
11 in. (27.9 cm) × 17 in. (43.2 cm) × 10.5 in. (27 cm)
용량
5 lb.
platform W × depth
9.25 in. (23.5 cm) × 7.25 in. (18.4 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Talboys incubating waving shakers combines unique vertical and horizontal "wave" motion with general-purpose incubation in a single compact bench top unit. Ideal for use in cell culture, hybridization and blotting applications.
- Vertical and horizontal wave motion
- Variable tilt and speed control provides smooth low-speed wave operation
- Permanently lubricated ball bearings and brushless DC motor for reliable continuous operation
- 1 second to 160 hours timer with audible alarm when time reaches zero
- Easy to read LED displays for temp, speed/tilt and time allows view of all settings at once
- Polycarbonate lid permits viewing of samples without disturbing internal temperature
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.