material
PTFE (head)
특징
CSA approved
제조업체/상표
KNF NF 300 FT.18 S
재고 정보
not available in EU
파라미터
0.5-3.0 L/min flow rate
튜브 I.D.
12 mm
중량
1.5 kg
출력
24 watts (motor)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
KNF′s new NF liquid pumps are the convenient way to transfer liquids in the laboratory without the mess of peristaltic tubing. They are stylish and compact, and PTRFE models are highly resistant to chemical attack, prevent contamination f your pumped medium.
The NF100 and NF300 pumps are available in either polypropylene or PTFE head materials, with FFPM valve. You should always check corrosion compatibility charts with the medium you intend to pump.
The NF100 and NF300 pumps are available in either polypropylene or PTFE head materials, with FFPM valve. You should always check corrosion compatibility charts with the medium you intend to pump.
- 10 mWg pressure head
- 3 mWg suction head
- IP65 protection class
- Maintenance-free
- Self priming
- Dry running
- Adjustable flow rate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.