주요 문서
Z655988
Heidolph Reax top test tube shaker
speed 0-2500 rpm, AC/DC input 230 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
특징
Protection Class IP 22
제조업체/상표
Heidolph 541-10000
파라미터
0-2500 rpm speed
너비 × 높이 × 깊이
134 mm × 105 mm × 172 mm
중량
2.8 kg
일반 설명
  • Features analog dial speed control
  • Vibration orbit of 5 mm
  • Switch easily from continuous mode to automatic mode
  • Features overheating protection with self reset
  • Sealed housing keeps moisture or splashes out
  • High stability
  • Plate for 20 mm diameter test tubes included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)