material
polyetherimide body
제조업체/상표
Hanna HI 4113
ISE 측정 범위
14000-0.1 ppm
pH 측정 범위
2.5-11
파라미터
0-40 °C temp. range
전극 침적 깊이 × O.D.
120 mm × 12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These include a sensor and reference electrode in a single electrode body. Hanna combination ion selective electrodes provide selectivity and include superior double junction reference into an electrode body. Combination solid-state electrodes have a built-in solid-state sensor and quick refill reference electrode.
Hanna′s liquid membrane and fluoride combination electrodes have replaceable module construction and the Hanna double junction refence stability.
Hanna′s liquid membrane and fluoride combination electrodes have replaceable module construction and the Hanna double junction refence stability.
애플리케이션
Determination of free nitrate in natural waters (fresh and sea), and in emulsified food and plant samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.