주요 문서
Z655279
Hanna TDS standards
TDS 1382 ppm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
제조업체/상표
Hanna HI 70032C
TDS 측정 범위
1382 ppm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hanna conductivity and TDS standards are supplied in 20 mL sachets to eliminate any chance of cross-contamination and provide the convenience of ready-to-use solutions.
Made using NIST standardized potassium chloride and silver nitrate solutions.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)