주요 문서
Z557161
Julabo® open circulating baths, E models
ED-13, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
AC/DC 입력
115 V, US/Japan plug (AC)
material
stainless steel plate
특징
optional cooling coil & bath cover
제조업체/상표
ED-13
Julabo 9116413
재고 정보
not available in EU
온도 측정 범위
20-100 °C
파라미터
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
1 kw
너비 × 길이 × 높이
39 cm × 33 cm × 37 cm
수조 개방부 너비 × 길이 × 깊이
18 cm × 30 cm × 15 cm
용량
13 L
용적
13 L
13000 mL
중량
8 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Baths with circulators mounted on a stainless steel bridge. Ready for temperature applications to an external loop circuit and/or simultaneous operation in the bath tank.
Economy series:
  • PID 1 temperature control
  • Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
  • Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
  • High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
  • ED models temperature range 20-100°C
  • EH models working temperature range 20-150°C
  • EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)