주요 문서
Z555029
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 24 mm, porosity 10-20 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
디스크 직경
24 mm
두께
7.5 mm
공극 크기
10-20 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)