주요 문서
Z543853
Sigma-Aldrich
Compression tubing fitting for VerSA-Flow dispenser
tubing O.D. 1/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
튜빙 O.D.
1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapts rigid wall tubing of various sizes to VerSA-Flow caps. Fitting includes nut with ferrules and PBT bushing with 1/4 in. NPTM threads.
법적 정보
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)