문서
Z538833
Sigma-Aldrich
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless
glass
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
법적 정보
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.