문서
Z507016
Supelco
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
제조업체/상표
Ace Glass 584549
기술
LPLC: suitable
나사산 크기
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.