주요 문서
Z504076
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 3 in. × 6 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
전체 길이
16 in.
brush diam. × L
3 in. × 6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Durable black nylon filament brushes with tufted ends have white, textured-grip, molded PP handles. Brushes will not scratch or mar equipment, absorb moisture, chemicals, or oils.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)