Key Documents
Z404705
IKA® RW 11 "Lab egg" stirrer
동의어(들):
lab mixers, laboratory mixer, overhead stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
AC/DC 입력
100 V / 240 V (100-240V 50/60Hz)
파라미터
0-2000 rpm speed
높이 × 너비 × 깊이
89 mm × 86 mm × 175 mm
중량
0.4 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® RW 11 Basic "Lab egg" Stirrer
  • Ideal for stirring small quantities (up to 2 L)
  • Borosilicate glass bottom (glass housing resistant to chemicals)
  • Supplied with a vane stirrer (including paddle stirrer R 1001 and extension arm)
  • Viscosity range: 0 to 100 mPas
  • Motor power, consumption: 8 W, output: 1 W
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG