Key Documents
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0000910400
높이 × 너비 × 깊이
60 mm × 265 mm × 136 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG