material
clear polycarbonate visor
제조업체/상표
MSA 488132
재고 정보
not available in EU
크기
8 in. × 16 in. × 0.04 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Lightweight, flexible headbands adjust to accommodate head sizes 61/2 to 8
- Effective against most flying fragments, particles, splashes, and similar hazards
- Optional nitrometer chin guard protects against upsweep of particles and splash
- Use with approved spectacles or goggles
- Assemblies comply with ANSI Z87.1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.