주요 문서
Z401846
MSA respirator goggles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46182002
일반 설명
Clear, soft frame, 4-vent goggles are specially constructed to wear with MSA respirators. Goggles have a 0.060in. thick, clear, PC antifog lens. Elastic headband.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)