문서
Z400645
Supelco
EZSafe® chromatography columns with precision valve
With fritted disc, I.D. × L 15 mm × 250 mm, volume 40 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
NC.05
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
15 mm × 250 mm
보어 크기
2 mm
용적
40 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
법적 정보
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.