주요 문서
Z317624
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 200 mm
동의어(들):
290806101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material:
metal plate
I.D.:
200 mm
material
metal plate
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D.
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perforated plate for vacuum desiccators.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)