주요 문서
Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
특징
graduated 0.01 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf
용량
1.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)