주요 문서
Z313874
Retsch test sieves
2.8 mm, D × H 200 mm × 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105003
material
stainless steel (with wire gauze)
제조업체/상표
Retsch
재고 정보
not available in USA and Canada
깊이 × 높이
200 mm × 50 mm
입자 크기
2.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For mechanical or manual, wet or dry sieving. Quintuple tested and provided with Quality Certificate DIN ISO 3310/1.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)