Key Documents
Z313459
Sigma-Aldrich
Duran® magnetic stirrer culture flask
nominal capacity 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
180 mm
보틀 O.D.
56 mm
공칭 용량
100 mL
사용가능 용적
50 mL
피팅
GL 14 side neck ports
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Duran glass flasks with two side arms and threaded openings.
With centrally suspended PTFE agitator in PP cap that can be adjusted for height and positioned near flask bottom so that the blade and bottom do not meet, avoiding cell damage. Low friction and jerk-free, even at low speeds.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)