주요 문서
Z309281
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
FF100/2S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass
flat bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FF 100/2S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
특징 및 장점
  • Complies with ISO 4797 and ISO 1773
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • The flat base allows use with hotplates
  • FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S and FF500/2S are supplementary to ISO 4797.
  • Note: These flasks are not suitable for use under a positive or negative pressure
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)