주요 문서
Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
yellow natural rubber
크기
L
특징
CE compliant
포장
pkg of 12 pair
제조업체/상표
Marigold
재고 정보
not available in USA and Canada
길이 × thickness
320 mm × 1.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
법적 정보
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)