문서
Z284734
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 20 mL, tube L 85 mm, thread size 28-400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
용량
20 mL
나사산 크기
28-400
튜브 길이
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품