주요 문서
Z282308
Sigma-Aldrich
Willson® Vail safety glasses
clear Lens
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181802
제조업체/상표
Willson
재고 정보
not available in EU
색상
clear Lens
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Based on the most popular design in sports optics, these unisex glasses have lightweight, black nylon, wraparound frames, deep-curve Prism-Perfect lenses, and universal bridge design for a comfortable fit on most faces. Meets ANSI Z87 1-1989 without the use of conventional sideshields.
법적 정보
Vail is a trademark of Willson Safety Products
Willson is a registered trademark of Willson Safety Products
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)