주요 문서
Z273295
Vionex® antimicrobial liquid soap
safe, non-toxic, and non-irritating to human skin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
일반 설명
Gentle, skin-moisturizing, antimicrobial, liquid soap formulated for frequent use. Safe, nontoxic, and non-irritating to human skin. Reduces risk of the transmission of bacteria and viruses by cross contamination.
포장
18 oz bottle with pump sprayer.
법적 정보
Vionex is a registered trademark of Metrex Research Corporation
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)