설명
anionic detergent
제조업체/상표
Alconox, Inc.
포장
pkg of Bulk packs
기술
electrophoresis: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
법적 정보
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.