주요 문서
Z272620
Flow control pinch valve
for tubing O.D. 7/16 - 1/2in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
material
Delrin® body
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Metered scale on valve body adjusts fluid from zero to full flow without fluid contact with valve. Calibration is accurate and repeatable. Valve mounts easily on existing soft wall tube lines without fittings or cutting.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)