주요 문서
Z269603
Safety pipette fillers
green
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
제조업체/상표
FLIP-004
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has two operating valves to fill and dispense and a third removable automatic valve at the top for evacuation and easy inside cleaning. Natural rubber.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)