문서
Z255912
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
동의어(들):
plastic vacuum tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
포장
pkg of 10 feet
제조업체/상표
Nalgene 8000-0055
파라미터
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
I.D. × O.D.
3/16 in. × 9/16 in.
벽 크기
3/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries