주요 문서
Z253111
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
pkg of 100
본체 두께
0.060 in.
라이너 두께
0.004 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)