주요 문서
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
circles
porcelain
무균
non-sterile
포장
case of 12 ea (Internal pack of 6)
제조업체/상표
Coorstek 60059
용량
140 mL
직경 × 높이
89 mm × 45 mm
접시 직경
89 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)