주요 문서
Z242772
Scienceware® Vikem® vinyl-coated lead wire
wire diam. 1/4 in.
동의어(들):
coil wire, wire spiral, wire vinyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
lead (coated)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bel-Art F18324-0000
와이어 직경
1/4 in.
중량
114 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be coiled into a helix, spiral, cone, or any irregular shape to fit around flasks and bottle necks to stabilize them in a water bath. 12 in. length. Coated with chemically-resistant red Vikem vinyl.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)