추천 제품
재고 정보
not available in EU
색상
green Frame
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Exclusive two-piece frame design. A separate nose piece of soft, pliable plastic molds to fit a variety of facial contours, providing better contact and a tighter seal around the nose and cheeks. Lightweight, transparent frames have an indirect ventilation system built-in to create an airflow across the lens, minimizing condensation. Lenses are made from clear, 0.060 in. thick, optical grade PC and are coated with FogGard to reduce fogging. Padded felt frames improve fit for workers with smaller facial features. Meets ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 requirements. SEI certified.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.