문서
Z231649
Duran® watch glasses
O.D. 200 mm
동의어(들):
213216101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121801
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
DURAN®
O.D.
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences