주요 문서
Z202444
Supelco
Solvent reservoir for threaded ST/NS joints
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 45/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NC.05
조인트
joint: ST/NS45/40
기술
LPLC: suitable
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Columns can accommodate any reservoir with same ST/NS: joint size.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)