문서
Z197904
Flexible bonding wire
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Justrite 8499
길이
0.91 m
3 ft
크기
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Prevents sparking of static electricity generated by the transfer of flammable liquids.