주요 문서
Z183652
Poly-net® protective netting
blue, diam. 5/8-1 in., Close-mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
직경
5/8-1 in.
두께
0.07-1.2 mm , approximate
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
애플리케이션
Syringes and small bottles
법적 정보
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)