material
316 stainless steel
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1/4 in. NPTM threads. Diffusion and corrosion resistant. KEL-F valve seats for positive shut-off. Low rms internal finish. Body stamped with heat code for material traceability. For purity assurance, poly-bagged after electropolishing and ultrasonic cleaning. Low leak rates: <2 × 10-8 scc/s He. Pressure range: vacuum to 3,000 psig.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.