주요 문서
Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
무균
non-sterile
특징
CSA approved
제조업체/상표
Barnstead International SP46925
재고 정보
not available in EU
플레이트 크기
7 in. × 7 in.
출력
118 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has all features of the Cimarec-top hot plate plus has excellent low-speed stirring control and speed range of 60 to 1,000 rpm. All units are CSA listed.
법적 정보
Cimarec is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)